Documenti fondamentali
535982
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-fluorobenzoic acid
97%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(F)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
152-157 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
chloro
fluoro
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(Cl)ccc1F
InChI
1S/C7H4ClFO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
WGAVMKXCDMQVNF-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)