Documenti fondamentali
533955
Sigma-Aldrich
Sieber amide resin
50-100 mesh, extent of labeling: 0.3-0.6 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinonimo/i:
9-Fmoc-amino-xanthen-3-yloxy-methyl, polymer-bound
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Crosslinking
1 % cross-linked
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
0.3-0.6 mmol/g loading
Dimensione particelle
50-100 mesh
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)