Documenti
531901
Sigma-Aldrich
7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
96%
Sinonimo/i:
Fluoroquinolonic acid, Q-Acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H9ClFNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.67
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Punto di fusione
242-245 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(Cl)c(F)cc3C1=O
InChI
1S/C13H9ClFNO3/c14-9-4-11-7(3-10(9)15)12(17)8(13(18)19)5-16(11)6-1-2-6/h3-6H,1-2H2,(H,18,19)
ISPVACVJFUIDPD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid, also known as fluoroquinolonic acid, can be prepared from ethyl 2,4-dichloro-5-fluorobenzoylacetate. It is formed as an intermediate during the synthesis of ciprofloxacin hydrochloride, a fluorinated quinolone antibacterial drug.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Ciprofloxacin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
17850
Ciprofloxacin
Zinc oxide puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (KT)
Sigma-Aldrich
96479
Zinc oxide
Methyl oleate 99%
Sigma-Aldrich
311111
Methyl oleate
-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid.
Song J, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 60(4), o503-o504 (2004)