Documenti fondamentali
531154
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
average Mw 5,000-15,000, lactide:glycolide (50:50)
Sinonimo/i:
PLGA
About This Item
Formula condensata:
[C3H4O2]x[C2H2O2]y
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Rapporto d’alimentazione
lactide:glycolide (50:50)
PM
average Mw 5,000-15,000
Viscosità intrinseca
0.15-0.25 dL/g(lit.)
Temp. transizione
Tg (DSC) 24 °C (onset)
Stringa SMILE
OCC(O)=O.CC(O)C(O)=O
Caratteristiche e vantaggi
Controlled release of bioactive agents, sutures and bioabsorbable implantable devices.
Stato fisico
Biocompatible, biodegradable polymer.
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Claus G Madsen et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 92, 1-7 (2015-02-11)
This study describes how protein release from polymer matrices correlate with simple measurements on the intrinsic viscosity of the polymer solutions used for casting the matrices and calculations of the solubility parameters of polymers and solvents used. Matrices of poly(dl-lactide-co-glycolide)