Documenti fondamentali
527629
Sigma-Aldrich
Poly(copper phthalocyanine)
Dye content 60 %
Sinonimo/i:
Copper phthalocyanine polymer, Copper polyphthalocyanine, Poly(copper phthalocyanine)
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Composizione
Dye content, 60%
Punto di fusione
>350 °C (lit.)
InChI
1S/C32H16N8.Cu/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;/h1-16H;
VVOLVFOSOPJKED-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)