520276
Diethyldicyclopentadiene,mixture of isomers
Sinonimo/i:
Diethyl-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-indene, Ethylcyclopentadiene dimer
About This Item
Indice di rifrazione
n20/D 1.496 (lit.)
Livello qualitativo
P. ebollizione
191 °C (lit.)
Densità
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C21C(C3CC2C=C3)C=CC1(CC)CC
InChI
1S/C14H20/c1-3-14(4-2)8-7-12-10-5-6-11(9-10)13(12)14/h5-8,10-13H,3-4,9H2,1-2H3
QWQMAINGVKHIQJ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)