Documenti fondamentali
518379
Sigma-Aldrich
Butylboronic acid N,N,N′,N′-tetramethyl-L-tartaric acid diamide ester
Sinonimo/i:
(4R,5R)-2-Butyl-N,N,N′,N′-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-4,5-dicarboxamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H23BN2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Attività ottica
[α]20/D -105°, c = 1.7% in chloroform
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.478 (lit.)
P. eboll.
178-179 °C (lit.)
Densità
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amide
Stringa SMILE
CCCCB1O[C@H]([C@@H](O1)C(=O)N(C)C)C(=O)N(C)C
InChI
1S/C12H23BN2O4/c1-6-7-8-13-18-9(11(16)14(2)3)10(19-13)12(17)15(4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3/t9-,10-/m1/s1
AFQWQRBBIZKYTE-NXEZZACHSA-N
Applicazioni
Butylboronic acid N,N,N′,N′-tetramethyl-L-tartaric acid diamide ester can be used as a cyclopropanation ligand in one of the key steps for the total synthesis of:
  • (+)-Frondosin, a natural product from marine sponges.
  • Marine cyanobacterium natural products: coibacins A and B.
Reactant for:
Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Coibacins A and B: Total synthesis and stereochemical revision
Carneiro VMT, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 79(2), 630-642 (2014)