Documenti fondamentali
518093
Sigma-Aldrich
Ethyl (triphenylphosphoranylidene)pyruvate
95%
Sinonimo/i:
2-Ethoxycarbonyl-2-oxoethylidenetriphenylphosphorane, NSC 647346, [(Carboxycarbonyl)methylene]triphenylphosphorane ethyl ester
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)3P=CHCOCO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
376.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
175 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ketone
phosphine
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C23H21O3P/c1-2-26-23(25)22(24)18-27(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21/h3-18H,2H2,1H3
OQLOPRPWPANPIE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Wittig condensation
  • Chemoenzymic preparation of hexafluoroleucine and tetrafluoroleucine
Reactant for synthesis of:
  • Ahiral and chiral cyclic dehydro-α-amino acid derivatives through nucleophilic addition
  • Peptidyl α-keto-based inhibitors of cruzain
  • Deoxyfluoro-L-arabinofuranosyl triazole nucleoside derivatives with antiviral activity
  • Anti-human immunodificiency virus analogs
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)