511781
2,6-Difluorophenyl isothiocyanate
98%
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.604 (lit.)
P. eboll.
217 °C (lit.)
Densità
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
isothiocyanate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1cccc(F)c1N=C=S
InChI
1S/C7H3F2NS/c8-5-2-1-3-6(9)7(5)10-4-11/h1-3H
DBSXNGIBAKYMSS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)