51126
Hyamine® 1622 solution
4 mM in H2O
Sinonimo/i:
(Diisobutylphenoxyethoxyethyl)dimethylbenzylammonium chloride solution
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Concentrazione
4 mM in H2O
Densità
0.998 g/mL at 20 °C
Stringa SMILE
[Cl-].CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCC[N+](C)(C)Cc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C27H42NO2.ClH/c1-26(2,3)22-27(4,5)24-13-15-25(16-14-24)30-20-19-29-18-17-28(6,7)21-23-11-9-8-10-12-23;/h8-16H,17-22H2,1-7H3;1H/q+1;/p-1
UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?