50920
Guanidine acetate salt
≥99%
Sinonimo/i:
Guanidinium monoacetate
About This Item
Formula condensata:
NH2C(=NH)NH2 · CH3COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.12
Beilstein:
3565247
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
powder
Solubilità
H2O: 0.1 g/mL, clear
Gruppo funzionale
amine
carboxylic acid
Stringa SMILE
CC(O)=O.NC(N)=N
InChI
1S/C2H4O2.CH5N3/c1-2(3)4;2-1(3)4/h1H3,(H,3,4);(H5,2,3,4)
DXTIKTAIYCJTII-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Guanidine acetate salt is also known as guanidinium acetate. Its TG (thermogravimetry) and DSC (differential scanning calorimetry) curves have been reported.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
A TG-DSC investigation of the thermal dissociation of selected guanidinium salts.
Wendlandt WW, et al.
Thermochimica Acta, 75(1), 239-244 (1984)
Shan Xu et al.
Cellular and molecular biology (Noisy-le-Grand, France), 66(5), 125-130 (2020-10-13)
Diarrhea is a disease, and patients must have bowel movements at least three times per day. This condition may last for several days and may cause dehydration due to fluid loss. Spleen-deficiency makes a person more vulnerable to some infectious