Key Documents
50032
Sigma-Aldrich
L-(−)-Glyceric acid hemicalcium salt monohydrate
≥97.0% (KT)
Sinonimo/i:
(S)-2,3-Dihydroxypropanoic acid hemicalcium salt monohydrate, L-Glyceric acid calcium salt dihydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10O8 · Ca · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.25
Beilstein:
6119063
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0% (KT)
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D −13±1°, c = 5% in H2O
Colore
white
Punto di fusione
134 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O.O.OC[C@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/2C3H6O4.Ca.2H2O/c2*4-1-2(5)3(6)7;;;/h2*2,4-5H,1H2,(H,6,7);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-;;;/m00.../s1
OKEVQKKVYQHNFW-PXYKVGKMSA-L
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)