Documenti fondamentali
498602
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzylzinc chloride solution
0.5 M in THF
Sinonimo/i:
(4-Fluorobenzyl)zinc(II)chloride, Chloro[(4-fluorophenyl)methyl]zinc
About This Item
Formula condensata:
FC6H4CH2ZnCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Concentrazione
0.5 M in THF
Densità
0.952 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1ccc(C[Zn]Cl)cc1
InChI
1S/C7H6F.ClH.Zn/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
STBQRATYGMXEHR-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-6.2 °F - (THF)
Punto d’infiammabilità (°C)
-21.2 °C - (THF)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)