49518
L-Glutamic acid 5-tert-butyl ester
≥98.0% (TLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H17NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.24
Beilstein:
2049031
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (TLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO4/c1-9(2,3)14-7(11)5-4-6(10)8(12)13/h6H,4-5,10H2,1-3H3,(H,12,13)/t6-/m0/s1
OIOAKXPMBIZAHL-LURJTMIESA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?