Documenti fondamentali
493090
Sigma-Aldrich
N-Butylpyridinium chloride-d14
98 atom % D
Sinonimo/i:
1-Butylpyridinium chloride-d14
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9D14ClN
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.75
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Stato
solid
Punto di fusione
131-133 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+14
Stringa SMILE
[Cl-].[2H]c1c([2H])c([2H])[n+](c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H14N.ClH/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10;/h4-6,8-9H,2-3,7H2,1H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D2,3D2,4D,5D,6D,7D2,8D,9D;
POKOASTYJWUQJG-CBZSTONXSA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)