492523
Equilin-2,4,16,16-d4
98 atom % D
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]25/D 325°, c = 2 in ethanol
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
238-240 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]c1cc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2H])([2H])C4=O)C3=CCc2c([2H])c1O
InChI
1S/C18H20O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3-5,10,14,16,19H,2,6-9H2,1H3/t14-,16+,18+/m1/s1/i3D,7D2,10D
WKRLQDKEXYKHJB-DLIXUXMWSA-N
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)