Documenti fondamentali
491640
Sigma-Aldrich
Acetic acid-17O2
20 atom % 17O
About This Item
Formula condensata:
CH3C17O2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
62.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
20 atom % 17O
Livello qualitativo
PM
60.46 by atom % calculation (10 atom % 17O)
Indice di rifrazione
n20/D 1.3715 (lit.)
P. ebollizione
117-118 °C (lit.)
Punto di fusione
16.2 °C (lit.)
Densità
1.056 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
CC([17OH])=[17O]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i3+1,4+1
QTBSBXVTEAMEQO-CQDYUVAPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)