Documenti fondamentali
488593
Sigma-Aldrich
Choline bromide-(methyl-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
HOCH2CH2N(CH3)213CH3Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[Br-].C[N+](C)([13CH3])CCO
InChI
1S/C5H14NO.BrH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i1+1;
JJCWKVUUIFLXNZ-YTBWXGASSA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)