Documenti fondamentali
487783
Sigma-Aldrich
Acetanilide-15N
98 atom % 15N
Sinonimo/i:
N-Phenylacetamide-15N
About This Item
Formula condensata:
CH3CO15NHC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
P. ebollizione
304 °C (lit.)
Punto di fusione
113-115 °C (lit.)
Densità
1.230 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CC(=O)[15NH]c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)/i9+1
FZERHIULMFGESH-QBZHADDCSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
321.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
161.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)