486736
Iodoethane-1,1-d2
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Sinonimo/i:
Ethyl-1,1-d2 iodide
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
Forma fisica
liquid
contiene
copper as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.509 (lit.)
P. eboll.
69-73 °C (lit.)
Punto di fusione
-108 °C (lit.)
Densità
1.974 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(C)I
InChI
1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3/i2D2
HVTICUPFWKNHNG-CBTSVUPCSA-N
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C - closed cup