Documenti fondamentali
485128
Sigma-Aldrich
Benzyl alcohol, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinonimo/i:
(Hydroxymethyl)polystyrene, Benzyl alcohol polymer-bound, Hydroxymethyl polystyrene, Polystyrene cross-linked with divinylbenzene, hydroxymethylated
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
23151817
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
1.0-2.0 mmol/g loading
Dimensione particelle
100-200 mesh
Gruppo funzionale
alcohol
Stringa SMILE
OCc1ccccc1.C=Cc2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/C10H10.C8H8.C7H8O/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8;8-6-7-4-2-1-3-5-7/h3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-5,8H,6H2
OMCHBRGCBUQBNU-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)