Documenti fondamentali
480479
Sigma-Aldrich
Bromocyclohexane-d11
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
Cyclohexyl bromide-d11
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6D11Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.492 (lit.)
P. eboll.
166-167 °C (lit.)
Densità
1.412 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+11
Stringa SMILE
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(Br)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C6H11Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D
AQNQQHJNRPDOQV-KAFHOZLVSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
63.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)