480142
4-Phenoxyphenylboronic acid
≥95.0%
About This Item
Formula condensata:
C6H5OC6H4B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0%
Punto di fusione
141-145 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenoxy
Stringa SMILE
OB(O)c1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H11BO3/c14-13(15)10-6-8-12(9-7-10)16-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14-15H
KFXUHRXGLWUOJT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
4-Phenoxyphenylboronic acid can be used as a reactant:
- In the Suzuki-Miyaura coupling reaction to synthesize aryl derivatives via C-C bond formation by reacting with different aryl halides over a palladium catalyst.
- To prepare 1-phenoxy-4-(trifluoromethyl)benzene via oxidative trifluoromethylation using Chan-Lam-type reaction conditions.
- To synthesize evobrutinib, a potent Bruton′s tyrosine kinase (BTK) inhibitor.
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Room temperature aryl trifluoromethylation via copper-mediated oxidative cross-coupling
Senecal TD, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 76(4), 1174-1176 (2011)
Efficacy and pharmacodynamic modeling of the BTK inhibitor evobrutinib in autoimmune disease models
Haselmayer P, et al.
Journal of Immunology, 202(10), 2888-2906 (2019)