Documenti fondamentali
47807
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe(4-CN)-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Fmoc-4-cyano-L-phenylalanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H20N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
412.44
Beilstein:
7500424
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(cc1)C#N)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H20N2O4/c26-14-17-11-9-16(10-12-17)13-23(24(28)29)27-25(30)31-15-22-20-7-3-1-5-18(20)19-6-2-4-8-21(19)22/h1-12,22-23H,13,15H2,(H,27,30)(H,28,29)/t23-/m0/s1
JOPKKUTWCGYCDA-QHCPKHFHSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)