469130
Copper(II) sulfate pentahydrate
99.995% trace metals basis
Sinonimo/i:
Cupric sulfate pentahydrate, Sulfuric acid, copper(II) salt (1:1) pentahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Tensione di vapore
7.3 mmHg ( 25 °C)
Saggio
99.995% trace metals basis
Stato
crystalline
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: copper
Impurezze
≤0.001% N compounds
≤0.005% insolubles
<50 ppm total metallic impurities
Punto di fusione
110 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.02%
Ni: ≤0.005%
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
In many technologies, performance requirements drive device dimensions below the scale of electron mean free paths (λe). This trend has increased scientific interest and technological importance of electrical resistivities at the nanoscale.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
469130-250G | 4061838147332 |
469130-50G | 4061832358758 |