467847
Copper(II) chloride dihydrate
≥99.95% trace metals basis
Sinonimo/i:
Cupric chloride dihydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.95% trace metals basis
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: copper
reagent type: catalyst
Impurezze
≤0.01% insolubles
≤500 ppm total metallic impurities
Punto di fusione
100 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
nitrate (NO3-): ≤0.015%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.02%
Ni: ≤0.01%
Stringa SMILE
Cl[Cu]Cl.[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Cu.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?