Documenti fondamentali
466190
Sigma-Aldrich
o-Toluidine
98%
Sinonimo/i:
2-Aminotoluene, 2-Methylaniline
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
107.15
Beilstein:
741981
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
3.7 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.26 mmHg ( 25 °C)
Saggio
98%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
899 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.572 (lit.)
P. ebollizione
199-200 °C (lit.)
89-90 °C/11 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−28 °C (lit.)
Solubilità
H2O: slightly soluble
Densità
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccccc1N
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,8H2,1H3
RNVCVTLRINQCPJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
o-Toluidine undergoes chemically oxidative polymerization with aniline in the presence of ammonium persulfate as an oxidant in HCl medium.
Applicazioni
o-Toluidine was used as a precursor in the synthesis of poly(o-toluidine) and copper nanoparticle composite material.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
In situ synthesis of copper nanoparticles and poly (< i> o</i>-toluidine): A metal-polymer composite material.
Mallick K, et al.
Eur. Polymer J., 42(3), 670-675 (2006)
Oxidative copolymers of aniline with o-toluidine: Their structure and thermal properties.
Huang M-R, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 81(8), 1838-1847 (2001)
Hun-Je Jo et al.
Chemosphere, 70(6), 949-957 (2007-09-26)
In this study, major toxicants in pigment wastewaters (i.e. raw wastewater and effluent) were determined by toxicity identification evaluations (TIEs), and changes in their toxicities due to combined gamma-ray (gamma-ray) and ozone treatments were evaluated. From TIE results using Daphnia
Arnaldo D'Amico et al.
Lung cancer (Amsterdam, Netherlands), 68(2), 170-176 (2009-12-05)
The use of gas sensor arrays as medical diagnosis instruments has been proposed several years ago. Since then, the idea has been proven for a limited number of diseases. The case of lung cancer is particularly interesting because it is
Tania Carreón et al.
Occupational and environmental medicine, 67(5), 348-350 (2009-11-04)
In 1991, the US National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) reported an increased bladder cancer risk in a cohort of 1749 workers potentially exposed to o-toluidine and aniline at a chemical manufacturing plant. As additional information showed that