Documenti fondamentali
465836
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
97%
About This Item
Formula condensata:
(CF3)2C6H3CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
307.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.449 (lit.)
P. ebollizione
176 °C (lit.)
Densità
1.674 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccc(c(CBr)c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5BrF6/c10-4-5-3-6(8(11,12)13)1-2-7(5)9(14,15)16/h1-3H,4H2
CHSQGVCRNVEWIA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)