Documenti fondamentali
463221
Sigma-Aldrich
Glycolic acid ethoxylate lauryl ether
average Mn ~360
Sinonimo/i:
Laureth-4 carboxylic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)11-13(OCH2CH2)nOCH2CO2H
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
PM
average Mn ~360
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.45
Densità
1 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCO.OCC(O)=O.CCCCCCCCCCCCO.CCCCCCCCCCCCCO.CCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C14H30O.C13H28O.C12H26O.C2H4O3.C2H6O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13;3-1-2(4)5;3-1-2-4/h15H,2-14H2,1H3;14H,2-13H2,1H3;13H,2-12H2,1H3;3H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
KQSLVJFTAGAPJL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Surfactant.
Stabilizer for microemulsions.
Caratteristiche e vantaggi
Not sensitive to hard water.
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3