460028
(R)-(−)-2,2-Dimethyl-5-oxo-1,3-dioxolane-4-acetic acid
95%
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D −3.5°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
108-112 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)O[C@H](CC(O)=O)C(=O)O1
InChI
1S/C7H10O5/c1-7(2)11-4(3-5(8)9)6(10)12-7/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-/m1/s1
IDQOCLIWDMZKBZ-SCSAIBSYSA-N
Descrizione generale
(R)-(−)-2,2-Dimethyl-5-oxo-1,3-dioxolane-4-acetic acid can be used as an intermediate/starting material in the synthesis of (R)-isoserine, a glucagon receptor antagonist, blepharismone, and pheromone of Blepharisma japonicum.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?