457698
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine solution
1 M in toluene
Sinonimo/i:
α,α-Diphenyl-D-prolinolmethylboronic acid cyclamide ester, (R)-1-Methyl,3,3-diphenyl-tetrahydro-pyrrolo(1,2-c)(1,3,2)oxazaborole, (R)-Tetrahydro-1-methyl-3,3-diphenyl-1H,3H-pyrrolo[1,2-c][1,3,2]oxazaborole
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Concentrazione
1 M in toluene
P. ebollizione
111 °C
Densità
0.95 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
phenyl
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[H][C@]12CCCN1B(C)OC2(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C18H20BNO/c1-19-20-14-8-13-17(20)18(21-19,15-9-4-2-5-10-15)16-11-6-3-7-12-16/h2-7,9-12,17H,8,13-14H2,1H3/t17-/m1/s1
VMKAFJQFKBASMU-QGZVFWFLSA-N
Applicazioni
It may also be used in the preparation of:
- (-)-diospongin B
- (1R)-2-azido-1-(2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-yl)ethanol
- (S)-α-deuteriobenzyl alcohol
- (3S,4R,5S)-1-(trimethylsilyl)-4,5-epoxyhex-1-yn-3-ol
Used in a desymmetrizing reduction leading to (S)-4-hydroxycyclohexenone.
Stato fisico
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
We are pleased to offer o-tolyl-CBS-oxazaborolidine as a 0.5 M solution in toluene for your research needs. When protonated with trifluoromethanesulfonimide, these chiral oxazaborolidines generate chiral Lewis acids, which have demonstrated great utility in the enantioselective Diels–Alder reaction.
we are pleased to offer both enatiomers of 2-methyl-CBS-oxazaborolidine as a dry reagent, in addition to our current offerings as a 1M solution in toluene.
Contenuto correlato
Our company is pleased to offer both enantiomers of 2-methyl-CBS-oxazaborolidine as a dry reagent, in addition to our current offerings as a 1 M solution in toluene.