456624
Polyethylene-graft-maleic anhydride
viscosity 500 cP (140 °C)(lit.)
Sinonimo/i:
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Prodotti consigliati
Composizione
maleic anhydride, ~0.5 wt. %
Viscosità
500 cP(140 °C)(lit.)
Indice di saponificazione
6 mg KOH/g
Temp. transizione
Tm (DSC) 107 °C (at peak)
Solubilità
H2O: insoluble
toluene and xylene: soluble
Densità
0.92 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C4H2O3.C2H4/c5-3-1-2-4(6)7-3;1-2/h1-2H;1-2H2
YYXLGGIKSIZHSF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?