Documenti fondamentali
454095
Sigma-Aldrich
Acetamide-d5
99 atom % D
About This Item
Formula condensata:
CD3COND2
Numero CAS:
Peso molecolare:
64.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % D
Livello qualitativo
Stato
solid
P. ebollizione
221 °C (lit.)
Punto di fusione
78-80 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]N([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)/i1D3/hD2
DLFVBJFMPXGRIB-OMNVKBNWSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)