Documenti fondamentali
448222
Sigma-Aldrich
1-Octan-d17-ol
98 atom % D
Sinonimo/i:
Capryl-d17 alcohol, Octyl-d17 alcohol
About This Item
Formula condensata:
CD3(CD2)6CD2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
P. ebollizione
196 °C (lit.)
Punto di fusione
−15 °C (lit.)
Densità
0.936 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+17
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2
KBPLFHHGFOOTCA-OISRNESJSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)