Key Documents
445037
Sigma-Aldrich
O-Ethyl methylphosphonothioate
90%
Sinonimo/i:
EMPSH, EMPTA
About This Item
Formula condensata:
CH3P(S)(OH)OC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
90%
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Indice di rifrazione
n20/D 1.487 (lit.)
P. eboll.
73 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOP(C)(S)=O
InChI
1S/C3H9O2PS/c1-3-5-6(2,4)7/h3H2,1-2H3,(H,4,7)
XXNRHOAJIUSMOQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter