Documenti fondamentali
442194
Sigma-Aldrich
3-Methoxyphenylmagnesium bromide solution
1.0 M in THF
Sinonimo/i:
(m-Methoxyphenyl)magnesium bromide, 3-Anisylmagnesium bromide, m-Anisylmagnesium bromide, Bromo(3-methoxyphenyl)magnesium
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4MgBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Livello qualitativo
Concentrazione
1.0 M in THF
P. ebollizione
65-67 °C
Densità
1.013 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
COc1cccc([Mg]Br)c1
InChI
1S/C7H7O.BrH.Mg/c1-8-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-3,5-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
AJKNYEHIJAMGHX-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5