44202
Methyl dodecylbenzenesulfonate
≥95.0% (S)
Saggio
≥95.0% (S)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.496
Densità
1.027 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC
InChI
1S/C19H32O3S/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-18-16-13-14-17-19(18)23(20,21)22-2/h13-14,16-17H,3-12,15H2,1-2H3
AIXYHMWIAPSTQG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Methyl dodecylbenzenesulfonate is an anionic surfactant.
Applicazioni
Methyl dodecylbenzenesulfonate may be employed as a reference standard for the determination of anionic surfactant by methylene blue active substance (MBAS) method.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Determination of anionic surfactants in industrial effluents using a new highly sensitive surfactant-selective sensor.
Sensor Letters, 7(1), 50-56 (2009)