440337
Tung oil
Sinonimo/i:
China wood oil
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
gel time 12 min
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Composizione
ester of eleostearic acid, 80%
esters of linolenic, 9,12-linoleic, oleic, stearic and palmitic acids, 20%
Colore
Gardner: ≤12
Indice di rifrazione
n20/D 1.52 (lit.)
Numero di acido
≤6.9 mg KOH/g
Indice di saponificazione
189‑195 mg KOH/g
Densità
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
552.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
289 °C - closed cup