439614
Ytterbium(III) chloride
anhydrous, powder, 99.9%
Sinonimo/i:
Ytterbium chloride, Ytterbium trichloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Saggio
99.9%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: ytterbium
Impurezze
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Punto di fusione
875 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Yb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Yb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
CKLHRQNQYIJFFX-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Accessorio
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
The rare earth elements impact nearly everyone in the world. All of the people living in advanced technological countries and almost all those living in third world countries utilize the rare earths in their everyday living—the car that one drives (gasoline is refined from oil using rare earth catalysts and catalytic converters reduce the polluting emissions from the automotive exhaust), watching the news on TV (the red and green colors in TV screens), the telephones and computers we use to communicate (the permanent magnets in speakers and disc drives), just to name a few examples.