437298
Imidazole-d4
98 atom % D
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
powder
tecniche
NMR: suitable
P. eboll.
256 °C (lit.)
Punto di fusione
89-91 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]c1nc([2H])n([2H])c1[2H]
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)/i1D,2D,3D/hD
RAXXELZNTBOGNW-MSWVZFBTSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
293.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
145.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)