Documenti fondamentali
42195
Sigma-Aldrich
3,4-Dinitrophenol
moistened with water, ≥97.0% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.11
Beilstein:
1969398
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Qualità
moistened with water
contiene
~20% water as stabilizer
Punto di fusione
130-135 °C
Solubilità
dioxane: soluble 1 g/10 mL
Gruppo funzionale
nitro
Stringa SMILE
Oc1ccc(c(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O5/c9-4-1-2-5(7(10)11)6(3-4)8(12)13/h1-3,9H
AKLOLDQYWQAREW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
3,4-Dinitrophenol is a nitrophenol derivative.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Expl. 1.1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Maria Angeles Camacho-Ruiz et al.
Analytical methods : advancing methods and applications, 12(32), 4048-4057 (2020-08-07)
A continuous spectrophotometric assay for the screening of PHB depolymerase activity in microtiter plates was developed. We evaluated crystalline PHB in the suspension and coated it with the addition of a pH indicator to detect the breakage of the ester