Documenti fondamentali
413674
Sigma-Aldrich
Lanthanum(III) iodide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Lanthanum triiodide
About This Item
Formula condensata:
LaI3
Numero CAS:
Peso molecolare:
519.62
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Nome Commerciale
AnhydroBeads
Saggio
99.9% trace metals basis
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: lanthanum
Impurezze
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Dimensione particelle
−10 mesh
Punto di fusione
772 °C (lit.)
Densità
5.63 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
I[La](I)I
InChI
1S/3HI.La/h3*1H;/q;;;+3/p-3
KYKBXWMMXCGRBA-UHFFFAOYSA-K
Note legali
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)