411760
Furfuryl methacrylate
97%, contains 200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Sinonimo/i:
Methacrylic Acid Furfuryl Ester
Saggio
97%
Stato
liquid
contiene
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.482 (lit.)
P. ebollizione
80-82 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)OCc1ccco1
InChI
1S/C9H10O3/c1-7(2)9(10)12-6-8-4-3-5-11-8/h3-5H,1,6H2,2H3
DWXAVNJYFLGAEF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
411760-100ML | 4061837406317 |
411760-25ML | 4061837406324 |