401579
Lead(II) tetrafluoroborate solution
50 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
Lead boron fluoride, Lead(II) fluoroborate
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: lead
reagent type: catalyst
Concentrazione
50 wt. % in H2O
Densità
1.615 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[PbH2++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/2BF4.Pb/c2*2-1(3,4)5;/q2*-1;+2
UQGXAENNKXXYNF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Analyzed in terms of electochemical characterization of the effects of impurities and organic additives in lead electrowinning from fluoroborate electrolyte
Used in the development and optimization of a bipolar lead-boron tetrafluoride accumulator
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Organi bersaglio
Central nervous system,Reproductive organs
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?