Documenti fondamentali
394920
Supelco
1-(Trifluoroacetyl)imidazole
for GC derivatization, LiChropur
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3F3N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.09
Beilstein:
608904
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
Grado
for GC derivatization
Saggio
>98%
Forma fisica
liquid
Qualità
LiChropur
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
P. eboll.
137 °C (lit.)
45-46 °C/14 mmHg (lit.)
Densità
1.442 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C5H3F3N2O/c6-5(7,8)4(11)10-2-1-9-3-10/h1-3H
SINBGNJPYWNUQI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1-(Trifluoroacetyl)imidazole is a derivatizing reagent.
Applicazioni
1-(Trifluoroacetyl)imidazole was used as a derivating agent to sequentially derivatize functional groups like amino groups, in a study demonstrating trimethylsilyl esters of aromatic and aliphatic sulfonic acids.
Note legali
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
44 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
J. Eagles and M.E. Knowles
Analytical Chemistry, 43, 1697-1697 (1971)