394505
Xenon difluoride
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Xenon Fluoride (XeF2)
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
3.8 mmHg ( 25 °C)
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
129 °C (lit.)
Densità
4.32 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
F[Xe]F
InChI
1S/F2Xe/c1-3-2
IGELFKKMDLGCJO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?