393835
o-Xylylene N,N-diethylphosphoramidite
technical grade
Sinonimo/i:
3-(Diethylamino)-1,5-dihydro-2,4,3-benzodioxaphosphepine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.541 (lit.)
P. ebollizione
95-96 °C/0.1 mmHg (lit.)
Solubilità
THF: soluble
acetonitrile: soluble
cold water: insoluble
dichloromethane: soluble
Densità
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCN(CC)P1OCc2ccccc2CO1
InChI
1S/C12H18NO2P/c1-3-13(4-2)16-14-9-11-7-5-6-8-12(11)10-15-16/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3
JDAKPBBWYIWXJF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- bicyclic glycosyl phosphite
- pentakis(o-xylylene phosphate)
- o-xylylene alkyl phosphites
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?