390100
3,5-Dimethylphenyl isocyanate
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.2 psi ( 20 °C)
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.528 (lit.)
Densità
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
isocyanate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cc(C)cc(c1)N=C=O
InChI
1S/C9H9NO/c1-7-3-8(2)5-9(4-7)10-6-11/h3-5H,1-2H3
DZSGDHNHQAJZCO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?