387738
4-Hydroxyphenylacetamide
99%
About This Item
Formula condensata:
HOC6H4CH2CONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Punto di fusione
176-178 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amide
Stringa SMILE
NC(=O)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-8(11)5-6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4,10H,5H2,(H2,9,11)
YBPAYPRLUDCSEY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
E Owino et al.
Journal of chromatographic science, 29(10), 450-456 (1991-10-01)
The diode array multichannel detector is used to acquire spectral information at specified intervals in the elution profile of atenolol and its related impurities for post-chromatographic data analysis. The applicability of a number of peak homogeneity testing methods, including spectral
Gerd Sigmund et al.
Drug testing and analysis, 7(11-12), 1057-1062 (2015-10-21)
2-Phenylethanamine (phenethylamine, PEA) represents the core structure of numerous drugs with stimulant-like properties and is explicitly featured as so-called specified substance on the World Anti-Doping Agency (WADA) Prohibited List. Due to its natural occurrence in humans as well as its