381985
Nysted Reagent
20 wt. % suspension in THF
Sinonimo/i:
cyclo-Dibromodi-μ-methylene[μ-(tetrahydrofuran)]trizinc
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
slurry
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Concentrazione
20 wt. % suspension in THF
Densità
1.186 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
C1CCOC1.Br[Zn]C[Zn]C[Zn]Br
InChI
1S/C4H8O.2CH2.2BrH.3Zn/c1-2-4-5-3-1;;;;;;;/h1-4H2;2*1H2;2*1H;;;/q;;;;;;2*+1/p-2
CCTHTLJWXPUNGT-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
- Synthesis of amphidinolide T3 using a ring-closing metathesis and asymmetric dihydroxylation strategy
- Methylenation of carbonyl compounds
- Olefination reactions
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-14.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-26 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?